2-Imino-1-metilimidazolidin-4-ona, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05206.0050 1.05206.0500
1.05206.0050EA 75.8 EUR
1.05206.0050 1.05206.0500
2-Imino-1-metilimidazolidin-4-ona, Millipore®
2-Imino-1-metilimidazolidin-4-ona
Formula: C₄H₇N₃O
Número MDL: MFCD00059730
Núm. CAS: 60-27-5
EINECS: 200-466-7