2-Imino-1-metilimidazolidin-4-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
B23097.09
B23097.18
B23097.30
B23097.09EA
29.8
EUR
B23097.09
B23097.18
B23097.30
2-Imino-1-metilimidazolidin-4-ona ≥98%
2-Imino-1-metilimidazolidin-4-ona
Purity: 98%
CAS No.: 60-27-5
Molecular Formula: C4H7N3O
Formula Weight: 113.12
Odour: Odourless
pH: 7.5-8.5
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 112061
Merck Reference: 14,2569
MDL No.: MFCD00059730
Formula:
C₄H₇N₃O MW: 113,12 g/mol Pto. de fusión: ∼ 255 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059730 Núm. CAS: 60-27-5 EINECS: 200-466-7 Índice Merck: 14,2569 |