2-Imino-1-metilimidazolidin-4-ona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
228940250 228940500 228942500
ACRO228940250EA 73.7 EUR
ACRO228940250 ACRO228940500 ACRO228942500
2-Imino-1-metilimidazolidin-4-ona 98%
2-Imino-1-metilimidazolidin-4-ona
Formula: C₄H₇N₃O
Pto. de fusión: 255 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 290 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059730
Núm. CAS: 60-27-5
EINECS: 200-466-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellowish-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.2 %
Solubility (5 % in water) Clear colorless to slightly yellow
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm