Ácido 2-(4-cloro-3-nitrobenzoil)benzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13605.18
A13605.30
A13605.18EA
39.9
EUR
A13605.18
A13605.30
Ácido 2-(4-cloro-3-nitrobenzoil)benzoico ≥98%
Ácido 2-(4-cloro-3-nitrobenzoil)benzoico
Purity: 98%
CAS No.: 85-54-1
Molecular Formula: C14H8ClNO5
Formula Weight: 305.68
Melting Point: 198-201°
MDL No.: MFCD00007082
Formula:
C₁₄H₈ClNO₅ Pto. de fusión: 198…201 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007082 Núm. CAS: 85-54-1 EINECS: 201-613-8 |