Ácido 3-fenilbenzoico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3-bifenilcarboxílico
371770010 371770050
ACRO371770010EA 30 EUR
ACRO371770010 ACRO371770050
Ácido 3-fenilbenzoico 97%
Ácido 3-fenilbenzoico
Formula: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Pto. de fusión: 164…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045846
Núm. CAS: 716-76-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %