Ácido 4'-hexilbifenilo-4-carboxílico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4'-Hexyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
B21900.03
B21900.06
B21900.14
B21900.03EA
30.9
EUR
B21900.03
B21900.06
B21900.14
Ácido 4'-hexilbifenilo-4-carboxílico ≥99%
Ácido 4'-hexilbifenilo-4-carboxílico
Purity: 99%
CAS No.: 59662-48-5
Molecular Formula: C19H22O2
Formula Weight: 282.38
Melting Point: 222-224°
MDL No.: MFCD00143232
Formula:
C₁₉H₂₂O₂ Pto. de fusión: 222…224 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143232 Núm. CAS: 59662-48-5 |