Ácido 1-aminociclopropanocarboxilico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1178.0001 A1178-1G A1178-100MG A1178-5G
TCIAA1178.0001EA 0 EUR
TCIAA1178.0001 TCIAA1178-1G TCIAA1178-100MG TCIAA1178-5G
Ácido 1-aminociclopropanocarboxilico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 1-aminociclopropanocarboxilico
Formula: C₄H₇NO₂
Número MDL: MFCD00009944
Núm. CAS: 22059-21-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e314973971dd439e489b0bf22e3b09ac41a10ec2&vid=e314973971dd439e489b0bf22e3b09ac41a10ec2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %