Ácido 1-aminociclopropanocarboxilico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
301422500 301420010
ACRO301422500EA 189 EUR
ACRO301422500 ACRO301420010
Ácido 1-aminociclopropanocarboxilico 99%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Pto. de fusión: 257 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009944
Núm. CAS: 22059-21-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Water ≤9 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)