Trisulfato de dipraseodimio octahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sulfato de praseodimio (III) octahidrato
14607.14 14607.22
14607.14EA 65.2 EUR
14607.14 14607.22
Trisulfato de dipraseodimio octahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trisulfato de dipraseodimio octahidrato
Purity: 99.9% CAS No.: 13510-41-3 Molecular Formula: Pr2(SO4)3.8H2O Formula Weight: 714.12 (570.00anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Green Odour: Odourless Merck Reference: 14,7712 MDL No.: MFCD00149832
Formula: O₁₂Pr₂S₃·8H₂O
MW: 714.13
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149832
Núm. CAS: 13510-41-3
EINECS: 233-622-8
Índice Merck: 14,7712