Fenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ácido fénico, Fenilalcohol, Ácido carbólico, Hidroxibenceno
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22296.0100 8.22296.0500 8.22296.1000
8.22296.0100EA 39.4 EUR
8.22296.0100 8.22296.0500 8.22296.1000
Fenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Fenol
Formula: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Pto. Ebullición: 181.7
Pto. de fusión: 40.8
Densidad: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 81
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002143
Núm. CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
IR: 01-2119471329-32
Índice Merck: 12,07390
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 84 g/l (20 °C)
Melting Point 40.8 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Boiling Point 181.8 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 81 °C
Explosion Limit 1.3 - 9.5 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 595 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials