Silicagel, Supelco®
Proveedor: Merck
717177-1KG
717177-25KG
717177-5KG
717177-1KGEA
107
EUR
717177-1KG
717177-25KG
717177-5KG
Silicagel, Supelco®
Silicagel
Formula:
SiO₂ Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1710 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 63231-67-4 IR: 01-2119379499-16 |