Fenol 99.0-100.5%, en cristales Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20596.297EA 187 EUR
20596.297 20596.468
Fenol 99.0-100.5%, en cristales Ph. Eur.
Fenol
Formula: C₆H₅OH
Pto. Ebullición: 181,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 40,8 °C
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002143
Núm. CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
IR: 01-2119471329-32
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity Passes test
Freezing point Min. 39.5 °C
Residue on evaporation Max. 0.05 %
Residual solvents Passes test