Fenol 99.0-100.5%, en cristales, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ácido fénico, Fenilalcohol, Ácido carbólico, Hidroxibenceno
20599.231EA 66.9 EUR
20599.231 20599.297 20599.260
Fenol 99.0-100.5%, en cristales, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Fenol
Formula: C₆H₅OH
Pto. Ebullición: 181,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 40,8 °C
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002143
Núm. CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
IR: 01-2119471329-32
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 100.5 %
Assay (GC) Min. 99.5 %
Acidity Passes test Ph.Eur.
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Clarity of solution Passes test ACS
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification C Passes test Ph.Eur.
Freezing point Min. 40.5 °C
o-Cresol Max. 0.05 %
m-Cresol Max. 0.05 %
p-Cresol Max. 0.05 %
Evaporation residue Max. 100 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
K (Potassium) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.5 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test