Cajas de transporte y almacenamiento, BD Hemobox™ II, BD Vacutainer®.
Proveedor: BD Medical
367607 367623 367627 367632
BDAM367607EA 739 EUR
BDAM367607 BDAM367623 BDAM367627 BDAM367632
Cajas de transporte y almacenamiento, BD Hemobox™ II, BD Vacutainer®.
Cajas Cajas para transporte
De plástico, de color.
  • Ergonómico
  • Ultra compacta y ligera, con tubos visibles
  • Apilable
  • Facilidad de muestreo: estable cuando está abierto