Tapones, puntiagudos, esmerilados con diamante, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286117407 286118103 286117904 286113808 286114204 286114804 286115406 286116008 286116608
217-0793EA 345 EUR
217-0793 217-0795 217-0794 217-0787 217-0788 217-0789 217-0790 217-0791 217-0792
Tapones, puntiagudos, esmerilados con diamante, DURAN®
Tapones Tapones de Vidrio
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Hexagonal
  • Puntiagudo
  • Esmerilado diamante