Adaptadores, reducción, con juntas esmeriladas cónicas, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286542601 286543203 286548407 286548604 286549009 286549206 286549403 286524403 286524609 286524806 286536002 286536208
SCOT286542601EA 153 EUR
SCOT286542601 SCOT286543203 SCOT286548407 SCOT286548604 SCOT286549009 SCOT286549206 SCOT286549403 SCOT286524403 SCOT286524609 SCOT286524806 SCOT286536002 SCOT286536208
Adaptadores, reducción, con juntas esmeriladas cónicas, DURAN®
Adaptadores Adaptadores con juntas NS
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Adaptador de reducción del cono grande en la base al enchufe pequeño en la parte superior.