(Etiltio)benceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl phenyl sulphide
A13987.06
A13987.14
A13987.22
A13987.06EA
49.3
EUR
A13987.06
A13987.14
A13987.22
(Etiltio)benceno ≥98%
(Etiltio)benceno
Purity: 98%
CAS No.: 622-38-8
Molecular Formula: C6H5SCH2CH3
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5655
Odour: Stench
Boiling Point: 204-205°
Beilstein Reference: 1905731
MDL No.: MFCD00009265
Formula:
C₈H₁₀S Pto. Ebullición: 204…205 °C Pto. de fusión: 206,33 °C Densidad: 1,020 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009265 Núm. CAS: 622-38-8 EINECS: 210-731-9 |