Tiofenol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bencenotiol, Mercaptobenceno
138870010 138870250 138875000 138870050
ACRO138870010EA 192 EUR
ACRO138870010 ACRO138870250 ACRO138875000 ACRO138870050
Tiofenol 99%
Tiofenol
Formula: C₆H₆S
MW: 110,18 g/mol
Pto. Ebullición: 167…169 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1,078 g/cm³
Pto. de inflamación: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004826
Núm. CAS: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN: 2337
ADR: 6.1,
Índice Merck: 12,09492
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %