Tiofenol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bencenotiol, Mercaptobenceno
A15916.0B
A15916.18
A15916.30
A15916.99
A15916.0BEA
178
EUR
A15916.0B
A15916.18
A15916.30
A15916.99
Tiofenol ≥99%
Tiofenol
Purity: 99+%
CAS No.: 108-98-5
Molecular Formula: C6H6S
Formula Weight: 110.18
Flash Point: 55°(131°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.075
Refractive Index: 1.5900
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Stench
pH: 5
Melting Point: -15°
Boiling Point: 168-169°
Beilstein Reference: 506523
Merck Reference: 14,9355
UN No.: 2337
MDL No.: MFCD00004826
Formula:
C₆H₆S Pto. Ebullición: 168…169 °C Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 1,075 Pto. de inflamación: 55 °C (131 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004826 Núm. CAS: 108-98-5 EINECS: 203-635-3 UN: 2337 ADR: 6.1,I Índice Merck: 14,9355 |