Tiofenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Bencenotiol, Mercaptobenceno
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08159.0005 8.08159.0250 8.08159.1000
8.08159.0005EA 57.8 EUR
8.08159.0005 8.08159.0250 8.08159.1000
Tiofenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tiofenol
Formula: C₆H₆S
Pto. Ebullición: 169 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1,0728 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004826
Núm. CAS: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN: 2337
ADR: 6.1 (3),I
Índice Merck: 12,09492