Tubos, Tygon® 3370 I.B.
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
T1316-63 T1312-43 T1308-43 T1306-43 T1320-63 T1324-63 T1332-63 T1340-66
VERNT1316-63EA 2050 EUR
VERNT1316-63 VERNT1312-43 VERNT1308-43 VERNT1306-43 VERNT1320-63 VERNT1324-63 VERNT1332-63 VERNT1340-66
Tubos, Tygon® 3370 I.B.
Tuberías Tubo de transferencia
Trenza reforzada para una mayor resistencia a la presión, TYGON® 3370 I.B. La manguera de silicona se especifica con frecuencia en las aplicaciones más exigentes que requieren transferencia sanitaria de fluidos.
  • La superficie interna uniformemente lisa limita el atrapamiento de partículas
  • Platino curado para minimizar los extraíbles
  • El refuerzo de trenza resistente permite su uso bajo presiones de trabajo elevadas
  • Resiste la limpieza y esterilización repetidas CIP y SIP
Su superficie interna lisa reduce el riesgo de atrapamiento de partículas e inhibe el exceso de residuos y la acumulación bacteriana microscópica; Como resultado, los ciclos de limpieza y esterilización pueden ser más efectivos. Además, puede producirse una mejora en las características del flujo de fluido a partir del área superficial reducida y la absorción reducida de fluidos a la pared.
TYGON® 3370 I.B. puede soportar fácilmente ciclos repetidos de limpieza y esterilización SIP y CIP, lo que lo hace ideal para aplicaciones de uso repetido. Su flexibilidad, durabilidad y resistencia química y térmica proporcionan una combinación única de características requeridas en muchas aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de laboratorio, alimenticias, bebidas, cosméticas, ambientales e industriales.
Resistencia a la temperatura: -80 to +160 °C
Dureza (durómetro shore A): 70
Densidad: 1,18