Pinzas para juntas cónicas estándar, KECK ™, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286337302 286337405 286337508 286337602
271-7130EA 9 EUR
271-7130 271-7138 271-7135 271-7136
Pinzas para juntas cónicas estándar, KECK ™, DURAN®
Abrazaderas Pinzas para juntas NS
Níquel con muelle de acero. Los clips de junta cónica KECK ™ aseguran una conexión segura y, por lo tanto, aumentan la seguridad del laboratorio.
  • Fácil de colocar y no altera su forma.
  • Ideal para aplicaciones con temperaturas muy altas.