Muestreador zonal farmacéutico Novartos Multi
Proveedor: BURKLE
5358-0000 5358-0005 5358-0010 5358-0015 5358-0020 5358-1000 5358-0008 5358-0017 5358-0003 5358-0603 5358-1003 5358-1403 5358-0602 5358-1402
300-0187EA 162 EUR
300-0187 300-0188 300-0189 300-0190 300-0191 300-0126 BURK5358-0008 BURK5358-0017 BURK5358-0003 129-1779 129-1780 129-1781 129-1782 129-1783
Muestreador zonal farmacéutico Novartos Multi
Muestreadores Muestreadores de sólidos
Novartos is the pharmaceutical zone sampler for sampling in accordance with the FDA guidelines for unit dose sampling. With the Novartos pharmaceutical samplers, multiple individual dose samples (unit dose samples) can be taken from one or more sampling points in a single sampling.
  • Los diferentes insertos para tomar muestras son fácilmente intercambiables y están disponibles en volumen de 0 a 2,0 ml
  • La escala de profundidades grabada con láser proporciona información precisa sobre la profundidad de inserción
  • Fabricado en acero inoxidable V4A (1.4404 / 1.4571)
  • Sin estrías y pulido a mano
  • Fácil limpieza
  • Diámetro de 25 mm
Ahora permite tomar una doble muestra sin tener que clavar varias veces el punzón en el material a granel, lo que evita en gran medida que se produzcan alteraciones en la muestra final.
El llenado y vaciado de las cámaras de recogida se ha mejorado sustancialmente empleando la geometría optimizada por ordenador; no hay intervalos ni zonas muertas donde se puedan acumular restos de muestras.
Información para pedidos: Please order sample inserts separately.