Muestreadores, lanza con válvula
Proveedor: BURKLE
5359-1600 5359-1800
300-0076EA 2180 EUR
300-0076 300-0077
Muestreadores, lanza con válvula
Muestreadores Muestreadores de sólidos
Muestreador para muestras de todas las capas de sustancias viscosas, pastosas y semilíquidas.
  • Mecanismo de abertura optimizado (se puede desmontar por completo)
  • que facilita la limpieza
  • diferentes capas permanecen intactas sobre todo en el caso de sustancias pastosas
Designed for use in pharmaceutical applications.
Certificaciones: DIN 51750.3 and 53242.3