Quemadores, Teclu
Proveedor: BOCHEM
7100 7110
BOCH7100EA 153 EUR
BOCH7100 BOCH7110
Quemadores, Teclu
Calentadores Mecheros de gas
Estos quemadores tienen regulación de aire y alcanzan una temperatura máxima de 1300 °C.
Certificaciones: DIN 30665