Quemadores, Teclu
Proveedor: BOCHEM
7150 7160
BOCH7150EA 195 EUR
BOCH7150 BOCH7160
Quemadores, Teclu
Calentadores Mecheros de gas
Estos quemadores alcanzan una temperatura máxima de 1300 °C y tienen un revestimiento de goma antideslizante bajo la base.
  • Con regulación de aire
  • Con llave de paso
  • Llama piloto