Mecheros Bunsen, con llave de paso
Proveedor: BOCHEM
7050 7060
BOCH7050EA 184 EUR
BOCH7050 BOCH7060
Mecheros Bunsen, con llave de paso
Calentadores Mecheros de gas
Estos quemadores alcanzan una temperatura máxima de 1300 °C y tienen un revestimiento de goma antideslizante bajo la base.
  • Con manguito de regulación de aire
  • Con llave de paso
  • Llama piloto