Quemadores de gas de seguridad, con válvula de aguja
Proveedor: BOCHEM
7410S 7400S
451-1401EA 250 EUR
451-1401 BOCH7400S
Quemadores de gas de seguridad, con válvula de aguja
Calentadores Mecheros de gas
Quemador de gas de seguridad con válvula de aguja y revestimiento de goma antideslizante bajo la base.
  • Elemento de seguridad térmica
  • Llama piloto
  • Regulación del aire
  • Máx. 1300 °C