Quemadores de gas de seguridad, JUMBO, con llave de paso
Proveedor: BOCHEM
7511 7512
BOCH7511EA 542 EUR
BOCH7511 BOCH7512
Quemadores de gas de seguridad, JUMBO, con llave de paso
Calentadores Mecheros de gas
Quemador de gas de seguridad JUMBO con llave de paso para gas natural/propano.
  • Elemento de seguridad térmico
  • Antena bimetálica de llama magnética y llama piloto
  • Regulación del aire
  • Gas natural y gas propano/gas butano
  • Máx. 1300 °C