Ácido 4-vinilbenzoico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
294910010 294910050
ACRO294910010EA 78.7 EUR
ACRO294910010 ACRO294910050
Ácido 4-vinilbenzoico 96%
Ácido 4-vinilbenzoico
Formula: C₉H₈O₂
Pto. Ebullición: 282 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 142…144 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002569
Núm. CAS: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10% in Methanol) Clear solution
Titration with NaOH ≥95 %