Ácido 4-vinilbenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11107.03
A11107.06
A11107.14
A11107.03EA
108
EUR
A11107.03
A11107.06
A11107.14
Ácido 4-vinilbenzoico ≥98%
Ácido 4-vinilbenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 1075-49-6
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 142°
Beilstein Reference: 2041130
MDL No.: MFCD00002569
Formula:
C₉H₈O₂ Pto. Ebullición: 282 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼142 °C Densidad: 1,30 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002569 Núm. CAS: 1075-49-6 EINECS: 214-053-4 |