Alilbenceno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Phenyl-2-propene, 3-Phenylpropene
102890250 102891000 102895000
ACRO102890250EA 76 EUR
ACRO102890250 ACRO102891000 ACRO102895000
Alilbenceno 98%
Allylbenzene
Formula: (C₆H₅)CH₂CHCH₂
MW: 118,18 g/mol
Pto. Ebullición: 156…157 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: ? -40 °C
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008651
Núm. CAS: 300-57-2
EINECS: 206-095-7
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5095 to 1.5135 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Appearance of solution Clear colorless
Related substances ≤0.8 % (total impurities)
pH 4.0 to 6.0
Specific optical rotation +33.7° to +36.0° (20°C, 589 nm) (on dried substance)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (on dried substance)
Sulfates ≤200 ppm
Chlorides ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤10 ppm