Alilbenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Phenyl-2-propene, 3-Phenylpropene
A12965.14
A12965.22
A12965.14EA
68.2
EUR
A12965.14
A12965.22
Alilbenceno ≥98%
Allylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 300-57-2
Molecular Formula: C9H10
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.5100
Odour: Aromatic
Melting Point: ca -50°
Boiling Point: 158-160°
Beilstein Reference: 1098501
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008651
Formula:
(C₆H₅)CH₂CHCH₂ MW: 118,18 g/mol Pto. Ebullición: 158…160 °C Pto. de fusión: ∼–50 °C Densidad: 0,892 Pto. de inflamación: 33 °C (91 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008651 Núm. CAS: 300-57-2 EINECS: 206-095-7 UN: 3295 ADR: 3,III |