Tubos de rosca, desmontables, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286063403 286253201 286256207 286258808 286251603
SCOT286063403EA 174 EUR
SCOT286063403 SCOT286253201 SCOT286256207 SCOT286258808 SCOT286251603
Tubos de rosca, desmontables, DURAN®
Adaptadores Adaptadores, tubos roscados
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química.Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Rosca de tornillo GL. Es utilizado por los sopladores de vidrio en la construcción de cristalería de laboratorio.
Precaución: These tubes are open at the bottom.