Juntas rectificadas esféricas, copa, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286320208 286321007 286322209 286322603 286323805 286324201 286326605 286327001 286327207 286328203 286329002 286325403
SCOT286320208EA 679 EUR
SCOT286320208 SCOT286321007 SCOT286322209 SCOT286322603 SCOT286323805 SCOT286324201 SCOT286326605 SCOT286327001 SCOT286327207 SCOT286328203 SCOT286329002 SCOT286325403
Juntas rectificadas esféricas, copa, DURAN®
Adaptadores Adaptadores con juntas de rótula
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Tamaño de pulgadas
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Mediante el uso de conexiones de unión esféricas flexibles, el aparato puede ensamblarse sin tensiones.
* tamaño no DIN
Certificaciones: DIN 12244, DIN 12264