Juntas esféricas esmeriladas, bola, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286320602 286321607 286322406 286323205 286324004 286324801 286326005 286326802 286327601 286327807 286328606 286329602
SCOT286320602EA 679 EUR
SCOT286320602 SCOT286321607 SCOT286322406 SCOT286323205 SCOT286324004 SCOT286324801 SCOT286326005 SCOT286326802 SCOT286327601 SCOT286327807 SCOT286328606 SCOT286329602
Juntas esféricas esmeriladas, bola, DURAN®
Adaptadores Adaptadores con juntas de rótula
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Tamaño de pulgadas
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Mediante el uso de conexiones de unión esféricas flexibles, el aparato puede ensamblarse sin tensiones.
* tamaño no DIN
Certificaciones: DIN 12244, DIN 12264