α-Metilestireno ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
L03609.AE
L03609.AP
L03609.0F
L03609.AEEA
26.5
EUR
L03609.AE
L03609.AP
L03609.0F
α-Metilestireno ≥99% estabilizado
α-Metilestireno
Stabilized with 10-20 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 99%
CAS No.: 98-83-9
Molecular Formula: C9H10
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: -23°
Boiling Point: 166-169°
Beilstein Reference: 969405
UN No.: 2303
MDL No.: MFCD00008859
Formula:
C₉H₁₀ Pto. Ebullición: 166…169 °C Pto. de fusión: –23 °C Densidad: 0,909 Pto. de inflamación: 45 °C (113 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008859 Núm. CAS: 98-83-9 EINECS: 202-705-0 UN: 2303 ADR: 3,III |