Juntas esféricas, copa, pulido, DURAN®.
Proveedor: DWK Life Sciences
286321401 286323008 286324604 286325806 286329405 286327404
SCOT286321401EA 202 EUR
SCOT286321401 SCOT286323008 SCOT286324604 SCOT286325806 SCOT286329405 SCOT286327404
Juntas esféricas, copa, pulido, DURAN®.
Adaptadores Adaptadores con juntas de rótula
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química.Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Sin fundamento, para la manipulación de vidrio.