Tubos de rosca, desmontables, RD, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
SCOT286262206EA 202 EUR
SCOT286262206
Tubos de rosca, desmontables, RD, DURAN®
Adaptadores Adaptadores, tubos roscados
Hecha de DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química.Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Rosca de tornillo RD. Es utilizado por los sopladores de vidrio en la construcción de cristalería de laboratorio.