Trifeniletileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13244.09
A13244.18
A13244.09EA
52.9
EUR
A13244.09
A13244.18
Trifeniletileno ≥98%
Trifeniletileno
Purity: 98+%
CAS No.: 58-72-0
Molecular Formula: C20H16
Formula Weight: 256.35
Melting Point: 67-71°
Boiling Point: 219-221°/14mm
MDL No.: MFCD00004765
Formula:
(C₆H₅)₂CCHC₆H₅ Pto. Ebullición: 219…221 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 67…71 °C Densidad: 1,0373 g/cm³ (78.4 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004765 Núm. CAS: 58-72-0 EINECS: 200-395-1 |