1,1-Difeniletileno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
117260100
117260250
117261000
ACRO117260100EA
62.4
EUR
ACRO117260100
ACRO117260250
ACRO117261000
1,1-Difeniletileno 98%
1,1-Difeniletileno
Formula:
(C₆H₅)₂CCH₂ Pto. Ebullición: 270…271 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 6 °C Densidad: 1,02 g/cm³ Pto. de inflamación: >112 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008583 Núm. CAS: 530-48-3 EINECS: 208-482-6 Índice Merck: 13,03355 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to golden Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6070 to 1.6090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Iodide (I) | ≤30 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤10 ppm |
SO4 and SO3 (as SO4) | ≤0.003 % |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Selenium (Se) | ≤0.01 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |