1,1-Difeniletileno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
asym. Diphenylethene, Ethene-1,1-diyldibenzene, asym. Diphenylethylene
A14434.09
A14434.14
A14434.22
A14434.30
A14434.09EA
57.3
EUR
A14434.09
A14434.14
A14434.22
A14434.30
1,1-Difeniletileno ≥98%
1,1-Difeniletileno
Purity: 98%
CAS No.: 530-48-3
Molecular Formula: C14H12
Formula Weight: 180.25
Flash Point: 136°(276°F)
Refractive Index: 1.6065
Melting Point: 5-7°
Boiling Point: 270-271°
Beilstein Reference: 1099062
Merck Reference: 14,3323
MDL No.: MFCD00008583
Formula:
(C₆H₅)₂CCH₂ MW: 180,25 g/mol Pto. Ebullición: 270…271 °C Pto. de fusión: 5…7 °C Densidad: 1,023 Pto. de inflamación: 136 °C (276 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008583 Núm. CAS: 530-48-3 EINECS: 208-482-6 Índice Merck: 14,3323 |