1-Butinilbenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Phenyl-1-butyne
A11332.06
A11332.09
A11332.14
A11332.06EA
45.6
EUR
A11332.06
A11332.09
A11332.14
1-Butinilbenceno ≥98%
1-Butinilbenceno
Purity: 98%
CAS No.: 622-76-4
Molecular Formula: C10H10
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5520
Boiling Point: 201-203°
Beilstein Reference: 1903397
MDL No.: MFCD00039945
Formula:
C₆H₅CCCH₂CH₃ MW: 130,19 g/mol Pto. Ebullición: 201…203 °C Densidad: 0,918 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039945 Núm. CAS: 622-76-4 EINECS: 210-752-3 |