1-Fenil-1-propino 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Propinilbenceno
171320050 171320250
ACRO171320050EA 91.4 EUR
ACRO171320050 ACRO171320250
1-Fenil-1-propino 99%
1-Fenil-1-propino
Formula: C₆H₅CCCH₃
Pto. Ebullición: 185 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,92 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009272
Núm. CAS: 673-32-5
EINECS: 211-607-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %