1-Fenil-1-propino ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Propinilbenceno
A14272.06
A14272.09
A14272.06EA
89.4
EUR
A14272.06
A14272.09
1-Fenil-1-propino ≥98%
1-Fenil-1-propino
Purity: 98%
CAS No.: 673-32-5
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.5640
Boiling Point: 183-185°
Beilstein Reference: 1071474
MDL No.: MFCD00009272
Formula:
C₆H₅CCCH₃ MW: 116,16 g/mol Pto. Ebullición: 183…185 °C Densidad: 0,933 Pto. de inflamación: 62 °C (143 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009272 Núm. CAS: 673-32-5 EINECS: 211-607-7 |