1-Bromo-1-feniletano 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-1-phenylethane, α-Methylbenzyl bromide
218390250 218391000
ACRO218390250EA 62.2 EUR
ACRO218390250 ACRO218391000
1-Bromo-1-feniletano 97%
1-Bromo-1-feniletano
Formula: C₆H₅CHBrCH₃
MW: 185,06 g/mol
Pto. Ebullición: 94 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: 50 °C
Densidad: 1,35 g/cm³
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000139
Núm. CAS: 585-71-7
EINECS: 209-560-2
UN: 3334
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f329f7855ae4dffcd097f49d6d504b1ec165e692&vid=6d612184698aeb1969948bdeb536d2ee39ec9551&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %