1-Bromo-1-feniletano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16839.14
A16839.22
A16839.36
A16839.14EA
60.2
EUR
A16839.14
A16839.22
A16839.36
1-Bromo-1-feniletano ≥97%
1-Bromo-1-feniletano
Purity: 97%
CAS No.: 585-71-7
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.5600
Melting Point: -65°
Boiling Point: 200°
Beilstein Reference: 507210
MDL No.: MFCD00000139
Formula:
C₆H₅CHBrCH₃ Pto. Ebullición: 200 °C Pto. de fusión: –65 °C Densidad: 1,356 Pto. de inflamación: 81 °C (177 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000139 Núm. CAS: 585-71-7 EINECS: 209-560-2 UN: 3265 ADR: 8,II |