1-Bromo-2-feniletano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
106941000 106945000 106940025
ACRO106941000EA 47.9 EUR
ACRO106941000 ACRO106945000 ACRO106940025
1-Bromo-2-feniletano 98%
1-Bromo-2-feniletano
Formula: BrCH₂CH₂C₆H₅
Pto. Ebullición: 220…221 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –56 °C
Densidad: 1,35 g/cm³
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000240
Núm. CAS: 103-63-9
EINECS: 203-130-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5553 to 1.5573 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %