1-Bromo-2-feniletano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2-Bromoethyl)benzene, 2-Phenylethyl bromide
A12528.22
A12528.36
A12528.22EA
34.3
EUR
A12528.22
A12528.36
1-Bromo-2-feniletano ≥98%
1-Bromo-2-feniletano
Purity: 98%
CAS No.: 103-63-9
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: -56°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 507487
MDL No.: MFCD00000240
Formula:
BrCH₂CH₂C₆H₅ MW: 185,06 g/mol Pto. Ebullición: 220…221 °C Pto. de fusión: –56 °C Densidad: 1,355 Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000240 Núm. CAS: 103-63-9 EINECS: 203-130-8 |