(3-Bromopropil)benceno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-phenylpropane
107290050 107291000 107295000
ACRO107290050EA 27.8 EUR
ACRO107290050 ACRO107291000 ACRO107295000
(3-Bromopropil)benceno 98%
(3-Bromopropil)benceno
Formula: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 199,09 g/mol
Pto. Ebullición: 219…220 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,31 g/cm³
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000257
Núm. CAS: 637-59-2
EINECS: 211-294-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %